Przejdź do
1612007
USP
Sennozydy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sennoside, Mixture of sennoside A and sennoside B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H38O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
862.74
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sennosides
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25?,26?,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42-/m1/s1
InChI key
IPQVTOJGNYVQEO-JLDSCGAUSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Sennosides USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Senna Leaf
  • Senna Strąki
  • Sennozydy
  • Sennozydy Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73235
USP
USP
1612007
Sennozydy
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
format
neat
format
neat
API family
sennosides
API family
-
agency
USP
agency
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)