Przejdź do
1620209
USP
Stawudyna
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine, 1-(2,3-Dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-(1H,3H)-dione, 2′,3′-Anhydrothymidine, Stavudine, d4T
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.21
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
stavudine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
XNKLLVCARDGLGL-JGVFFNPUSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Stavudine USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Stavudine Capsules
  • Stawudyna do sporządzania roztworu doustnego
  • Zidovudine roztwór doustny
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000408D1413PHR3447
Stawudyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1620209
Stawudyna
Stavudine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000408
Stavudine
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (TLC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
API family
stavudine
API family
stavudine
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
traceable to EP Y0000408, traceable to USP 1620209
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stawudyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)