Przejdź do
1623580
USP
Heksaizomaślan dwuoctanu sacharozy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
α-D-Glucopyranoside, 6-O-acetyl-1,3,4-tris-O-(2-methyl-1- oxopropyl)-β-D-fructofuranosyl, 6-Acetate 2,3,4-tris(2-methylpropanoate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H62O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
846.91
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sucrose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C)COC(=O)C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C40H62O19/c1-18(2)33(43)51-17-40(32(57-38(48)23(11)12)29(54-35(45)20(5)6)27(58-40)16-50-25(14)42)59-39-31(56-37(47)22(9)10)30(55-36(46)21(7)8)28(53-34(44)19(3)4)26(52-39)15-49-24(13)41/h18-23,26-32,39H,15-17H2,1-14H3/t26-,27-,28-,29-,30+,31-,32+,39-,40+/m1/s1
InChI key
ZNEBZIJCDDCNRC-SWTLDUCYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Sucrose Diacetate Hexaisobutyrate wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
525286S1600000BP818
Sucrose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
Sucrose
Sucrose British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP818
Sucrose
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
90 wt. % in denatured ethanol
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)