Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methionine & derivatives
manufacturer/tradename
USP
mp
280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% | description 99%, FCC, FG | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade FG, Halal | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) peptide synthesis | application(s) flavors and fragrances | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 280 °C (dec.) (lit.) |
| agency USP | agency - | agency meets purity specifications of JECFA | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Racemetionina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?