Przejdź do
1643420
USP
Związek pokrewny telmisartanu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1,7′-Dimethyl-2′-propyl-2,5′-bi-1H-benzimidazole monohydrate, 1,7′-Dimethyl-2′-propyl-1H,3′H-2,5′-bibenzo[d]imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20N4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.40
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
telmisartan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[n]1(c2c(nc1c3cc4nc([nH]c4c(c3)C)CCC)cccc2)C.O
InChI
1S/C19H20N4.H2O/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3;/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22);1H2
InChI key
SNCXGDVWYWJWRT-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Związek pokrewny Telmisartan Wzorzec odniesienia USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Telmisartan Tablets.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1643437PHR3689PHR1855
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
traceable to USP 1643437
agency
traceable to USP 1643419, traceable to Ph. Eur. Y0000648
API family
telmisartan
API family
telmisartan
API family
telmisartan
API family
telmisartan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)