Przejdź do
1644319
USP
Związek pokrewny temazepamu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHC6H3(Cl)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.70
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
diazepam, temazepam
manufacturer/tradename
USP
mp
93-95 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
InChI key
WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Temazepam Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Temazepam
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1185020191353BP378
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
99%
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
mp
93-95 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
agency
USP
agency
USP
agency
-
agency
BP
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)