Przejdź do
1672053
USP
P-TOLUIDYNA
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
p-Toluidine, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471281
eCl@ss:
25140904
7310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.9 (vs air)
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
6.6 %
manufacturer/tradename
USP
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46112189630236314
P-TOLUIDYNA United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1672053
P-TOLUIDYNA
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
99%
description
for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W, ≥99.0%
description
99.6%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under P-TOLUIDYNA
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-49-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)