Przejdź do
1672280
USP
Topotekan Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(S)-(+)-Camptothecin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
631069
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
topotecan
manufacturer/tradename
USP
mp
260 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5ccccc5nc34)C2=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
InChI key
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Więcej informacji i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei wydającej.
Application
Topotecan Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89593C9911208925
Camptothecin phyproof® Reference Substance
PHL89593
Camptothecin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥90% (HPLC), powder
description
A cell-permeable DNA topoisomerase I inhibitor.
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
-
API family
topotecan
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Topotekan Związek pokrewny C
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)