Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClF3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.70
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)CNc1c(cc(cc1)Cl)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClF3NO/c16-11-6-7-13(20-9-15(17,18)19)12(8-11)14(21)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,20H,9H2
InChI key
MKBQTVZIYPYTSC-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny 2-[N-(2,2,2-trifluoroetylo)amino]-5-chlorobenzofenonu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![4-[N-(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]benzonitrile](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/148/448/95c0a21a-515c-47dd-a646-7e72dcc83af6/640/95c0a21a-515c-47dd-a646-7e72dcc83af6.png)
![3-[N-(4-Methoxybenzyl)sulfamoyl]phenylboronic acid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/503/478/72fb08a8-61c5-44ea-9f47-5a757435ac68/640/72fb08a8-61c5-44ea-9f47-5a757435ac68.png)