Przejdź do
1699049
USP
Związek D związany z tropikamidem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Phenylacetic acid, α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1099647
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
~4 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 97 °C)
API family
tropicamide
form
crystalline
manufacturer/tradename
USP
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Więcej informacji i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei wydającej.
Tropicamide Related Compound D is an impurity that may form during the synthesis of tropicamide-based biologic products. Its presence is closely monitored, and as a USP reference standard, its levels must remain within acceptable limits to ensure the purity and safety of the final product. This compound is particularly important for ensuring the quality of biologics used in ocular applications.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny Tropicamide Related Compound D USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Tropicamide
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pha
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W287806W287800P16621
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99%, FCC, FG
description
natural, ≥99%, FG
description
99%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
FG, Kosher, Fragrance grade, Halal
grade
Halal, Kosher, Fragrance grade, natural, FG
grade
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
form
crystalline
form
-
form
-
form
crystals
format
neat
format
-
format
-
format
-
vapor pressure
1 mmHg ( 97 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 97 °C)
vapor pressure
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)