Przejdź do
1706712
USP
Związek A związany z mocznikiem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONHCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1703510
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
urea
manufacturer/tradename
USP
mp
185-190 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
InChI key
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Związek pokrewny mocznika Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Urea
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR260315270
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
API family
urea
API family
urea
API family
-
mp
185-190 °C (dec.) (lit.)
mp
185-190 °C (dec.) (lit.)
mp
185-190 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek A związany z mocznikiem
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)