Przejdź do
1707806
USP
Ursodiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.57
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3219888
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ursodiol
manufacturer/tradename
USP
mp
203-204 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Gene Information
human ... NR1H4(9971)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Ursodiol USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Ursodiol Capsules
  • Złożona zawiesina doustna Ursodiol
  • Tabletki Ursodiol
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1579700199PU0800000
Ursodiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1707806
Ursodiol
Ursodiol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1579
Ursodiol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
agency
USP
agency
traceable to USP 1707806, traceable to Ph. Eur. U0800000
agency
-
agency
-
API family
ursodiol
API family
ursodiol
API family
-
API family
ursodeoxycholic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ursodiol
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)