Przejdź do
1711133
USP
Lypressin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
[Lys8]-Vasopressin, Lysine vasopressin, Lyspressin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H65N13O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1056.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lypressin
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NCCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C2CSSCC(N)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N13O12S2.C2H4O2/c47-17-5-4-9-29(40(65)52-22-38(51)63)54-45(70)35-10-6-18-59(35)46(71)34-24-73-72-23-28(48)39(64)55-31(20-26-11-13-27(60)14-12-26)43(68)56-32(19-25-7-2-1-3-8-25)42(67)53-30(15-16-36(49)61)41(66)57-33(21-37(50)62)44(69)58-34;1-2(3)4/h1-3,7-8,11-14,28-35,60H,4-6,9-10,15-24,47-48H2,(H2,49,61)(H2,50,62)(H2,51,63)(H,52,65)(H,53,67)(H,54,70)(H,55,64)(H,56,68)(H,57,66)(H,58,69);1H3,(H,3,4)
InChI key
NKWAIKZITYLOMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Peptide family: vasopressin
A vasopressin analog used in managing conditions related to water retention.
The USP biologics peptides category encompasses a diverse range of therapeutic peptides that are essential in managing various medical conditions. These peptides, typically consisting of amino acid sequences of 40 residues or less, are critical for the development of high-quality medicines. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of peptide therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny Lypressin USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach zgodnie z kompendiami USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Vasopressin.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V6879577030GF51095932
Lypressin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1711133
Lypressin
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
conductivity 10-50 S/cm (pressed pellet)
description
(PP), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, condition homopolymer
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 510-959-32
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
solar energy
application(s)
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
rod
format
neat
format
-
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)