Przejdź do
1724474
USP
Związek pokrewny Ziprasidone F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sodium 2-(2-amino-5-{2-[4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl}-4-chlorophenyl)acetate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22ClN4NaO2S · H2O
Masa cząsteczkowa:
470.95
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ziprasidone
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Ziprasidone Related Compound F Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Ziprasidone Hydrochloride
  • Kapsułki Ziprasidone
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR386117244201724441
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
agency
USP
agency
traceable to USP (Reference Standard 1724474)
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny Ziprasidone F
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)