Przejdź do
1A00050
USP
Keton rozuwastatyny
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
Kwas (3R,6E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-6-(1-metyloetylo)-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo]-3-hydroksy-5-oksohept-6-enowy, Kwas (R,E)-7-(4-(4-fluorofenylo)-6-izopropylo-2-(N-metylometylosulfonamido)pirymidyn-5-ylo)-3-hydroksy-5-oksohept-6-enowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26FN3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.52
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
5020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
rosuvastatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Kwas (3R,6E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-6-(1-metyloetylo)-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo]-3-hydroksy-5-oksohept-6-enowy jest farmaceutycznym zanieczyszczeniem analitycznym USP (PAI).
USP PAI to linia zanieczyszczeń nadających się do celów badawczych i analitycznych, które pomagają zapewnić jakość i bezpieczeństwo leków.
Powiązana substancja lecznicza: Rosuvastatin Calcium
Obszar terapeutyczny: Leki przeciwhiperlipidemiczne
Więcej informacji na temat tego PAI można znaleźć na stronie tutaj.
Application
Kwas (3R,6E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-6-(1-metyloetylo)-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo]-3-hydroksy-5-oksohept-6-enowy (USP PAI) jest przeznaczony do stosowania w testach analitycznych w celu wykrywania, identyfikacji i pomiaru zanieczyszczeń farmaceutycznych.
Features and Benefits
USP PAI przyspiesza wczesne analityczne prace badawczo-rozwojowe i rozwój procesów. PAI może być wykorzystywany w następujących zastosowaniach:
1. Przeprowadzanie testów analitycznych podczas wczesnych badań wykonalności formulacji.
2. Określanie zanieczyszczeń degradacyjnych powstających podczas badań wytrzymałościowych.
3. Opracowywanie, walidacja i transfer metod analitycznych.
4. Przeprowadzanie badań typu spiking podczas badań i rozwoju procesu w celu wykazania zubożenia po rekrystalizacji.
5. Rejestrowanie czasów retencji i/lub widm
6. Określanie względnych współczynników odpowiedzi.
7. Identyfikacja nieznanych zanieczyszczeń, które powstały w warunkach stabilności ICH.
8. Identyfikacja zanieczyszczeń, które są obecne w leku referencyjnym
9. Badanie i profilowanie zanieczyszczeń niewymienionych w monografiach substancji leczniczych i produktów leczniczych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1606048
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
API family
rosuvastatin
API family
rosuvastatin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)