Przejdź do
1A02070
USP
7-Dehydrocholesterol
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
((3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
MDL number:
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@H]3CC[C@]4([C@@H](CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(C)C)C)C3=CC=C2C1)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
UCTLRSWJYQTBFZ-DDPQNLDTSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700066P30800PHR2439
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥95.0% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Dehydrocholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)