Przejdź do
1A02240
USP
Otwarty pierścień oksomorfoliny z riwaroksabanem
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonim(y):
Rivaroxaban Open Oxomorpholine Ring, ((S)-5-chloro-N-((3-(4-(2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)acetamido) phenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carboxamide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20ClN3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.90
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
API family
rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Rivaroxaban Open Oxomorpholine Ring is intended for use in analytical testing to detect, identify, and measure pharmaceutical impurities.
Features and Benefits
USP PAI advance your early analytical R&D and process development. PAI can be used in the following applications:
1. Conduct analytical tests during early formulation feasibility studies.
2. Determine degradation impurities produced during stress studies.
3. Develop, validate, and transfer analytical methods.
4. Perform spiking studies during process R&D to demonstrate depletion upon recrystallization.
5. Record retention times and/or spectra
6. Determine relative response factors.
7. Identify unknown impurities that formed during ICH stability conditions.
8. Identify impurities that are present in the Reference Listed Drug
9. Test for and profile impurities not listed in drug substance and drug product monographs.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
USP wydane SDS można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A006501A014701A01550
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)