Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
solid
shelf life
at -20 °C
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| shelf life at -20 °C | shelf life at -20 °C | shelf life - | shelf life - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 2
Narządy docelowe
Immune system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?