Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

1A03870

USP

D-Epinephrine

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Synonim(y):

reference material

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3
Masa cząsteczkowa:
183.20
UNSPSC Code:
41116100
eCl@ss:
32150319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

agency

USP

form

powder

shelf life

at -20 °C

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

neat

storage temp.

2-8°C

General description

This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
1236970PHR8531E143
USP

USP

1236970

Adrenalina

Epinephrine pkg of 400 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard

PHR8531

Epinephrine

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

pkg of 400 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard

description

1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

-

manufacturer/tradename

Cerilliant®

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

pharmaceutical primary standard

grade

certified reference material, pharmaceutical secondary standard

grade

certified reference material

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)

application(s)

pharmaceutical

application(s)

-

shelf life

at -20 °C

shelf life

-

shelf life

-

shelf life

-

form

powder

form

-

form

-

form

-

format

neat

format

neat

format

neat

format

single component solution


Piktogramy

Skull and crossbones

Słowo ostrzegawcze

Danger

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral

Klasa składowania

6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów