Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

1A03920

USP

N-Nitroso Varenicline

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

Synonim(y):

reference material

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N4O
Masa cząsteczkowa:
240.26
UNSPSC Code:
41116100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

agency

USP

form

liquid

shelf life

at -20 °C

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

format

neat (solution)

storage temp.

2-8°C

General description

This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.

Analysis Note

These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  

Other Notes

Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
1A043501A033501A03370
description

United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard

description

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

description

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

description

Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

grade

pharmaceutical analytical impurity (PAI)

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

manufacturer/tradename

USP

application(s)

pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule

application(s)

pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule

shelf life

at -20 °C

shelf life

-

shelf life

-

shelf life

-

form

liquid

form

-

form

-

form

-

format

neat (solution)

format

neat

format

neat

format

neat


Słowo ostrzegawcze

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1

Narządy docelowe

Eyes,Central nervous system

Klasa składowania

3 - Flammable liquids

WGK

WGK 2

Temperatura zapłonu (°F)

49.5 °F - closed cup

Temperatura zapłonu (°C)

9.7 °C - closed cup


Wykazy regulacyjne

Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.

67-56-1

CAS No.


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów