Przejdź do
1A05260
USP
N-Nitroso Phenylephrine Solution
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.20
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
liquid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
(Solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=NN(C)CC(O)C=1C=CC=C(O)C1
InChI
InChI=1S/C9H12N2O3/c1-11(10-14)6-9(13)7-3-2-4-8(12)5-7/h2-5,9,12-13H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
JKVBNSISJSOSBA-VIFPVBQESA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A053201A097001A05390
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
(Solution)
format
(Solution)
format
(Solution)
format
neat
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
fine powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)