Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
fine powder
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].O=C(OCCCCC(OC(=O)CC[N+]1(C)CCC2=CC(OC)=C(OC)C=C2C1CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C)CC[N+]4(C)CCC5=CC(OC)=C(OC)C=C5C4CC6=CC=C(OC)C(OC)=C6
InChI
InChI=1S/C54H74N2O12.2HI/c1-36(68-54(58)22-26-56(3)24-20-40-33-50(64-9)52(66-11)35-42(40)44(56)29-38-16-18-46(60-5)48(31-38)62-7)14-12-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-32-49(63-8)51(65-10)34-41(39)43(55)28-37-15-17-45(59-4)47(30-37)61-6;;/h15-18,30-36,43-44H,12-14,19-29H2,1-11H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
CLRVIDINBCWCAM-UHFFFAOYSA-L
General description
Analysis Note
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?