Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
InChI
InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
>273.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 134 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?