Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
solid
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N=C(N)NC=2NCC(=NC12)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(C(=O)O)CCC(=O)O
InChI
InChI=1S/C19H21N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,12,21H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OZRNSSUDZOLUSN-LBPRGKRZSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description ≥65% (when packaged), powder | description ≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form solid | form powder | form powder |
| agency USP | agency - | agency - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?