Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36O6
Masa cząsteczkowa:
468.58
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC2(C(=C1)CCC3C2=CCC4(C)C3CC(C)C4(OC(=O)CC)C(=O)COC(=O)CC)C
InChI
InChI=1S/C28H36O6/c1-6-24(31)33-16-23(30)28(34-25(32)7-2)17(3)14-22-20-9-8-18-15-19(29)10-12-26(18,4)21(20)11-13-27(22,28)5/h10-12,15,17,20,22H,6-9,13-14,16H2,1-5H3/t17-,20+,22-,26-,27-,28-/m0/s1
InChI key
KNGUDUPXAJGVDW-RILJZRPXSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?