Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC=CC1=CC=C(NC2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C#N)C=C3)C(=C1)C
InChI
InChI=1S/C21H16N6/c1-15-13-16(3-2-11-22)6-9-19(15)26-20-10-12-24-21(27-20)25-18-7-4-17(14-23)5-8-18/h2-10,12-13H,1H3,(H2,24,25,26,27)/b3-2+
InChI key
FHPSDGUUMXPNGR-NSCUHMNNSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description ≥95% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format - | format - | format neat |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade - | grade - | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency - | agency - | agency USP |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?