Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC(=O)C1(O)C(C)CC2C3CCC4=CC(=O)CCC4(C)C3(F)C(O)CC21C)C
InChI
InChI=1S/C24H33FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h10,13,17-19,28,30H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MOWWOWAMHCZEEC-RPRRAYFGSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description ≥98% (HPLC) |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| format neat | format neat | format - |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| agency USP | agency USP | agency - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?