Polimery hydrofilowe
Polimery hydrofilowe lub wodoodporne to materiały, które są nierozpuszczalne w wodzie lub innych rozpuszczalnikach polarnych i obejmują akryle, epoksydy, polietylen, polistyren, polichlorek winylu, politetrafluoroetylen, polidimetylosiloksan, poliestry i poliuretany. Nasze polimery hydrofilowe są stosowane jako powłoki, kleje, włókna, folie i konstrukcyjne tworzywa sztuczne. Ponadto są one szeroko stosowane jako polimery biomedyczne do przeszczepów naczyniowych, implantów, dostarczania leków i zastosowań okulistycznych.
Przełomy są bliżej niż kiedykolwiek dzięki naszemu kompleksowemu portfolio polimerów hydrofilowych, sklasyfikowanych według klasy chemicznej i funkcjonalności monomeru.
Czytaj więcej o
Produkty
POLIMERY AKRYLOWE
Akryle obejmują różne polimery akrylowe, akrylonitrylowe, akryloamidowe i bezwodnika maleinowego. Te homo- i kopolimery mają właściwości sztywne, elastyczne, hydrofilowe lub hydrofobowe. Większość z tych polimerów to tworzywa termoplastyczne, które można łatwo przekształcić w pożądany kształt w procesie termicznym. Dlatego też są one powszechnie stosowane w powłokach polimerowych, klejach i włóknach.
ETHER POLYMERS
Etery mają funkcjonalność eteru w głównym łańcuchu. Zwykle są elastyczne i zapewniają odporność na uderzenia w stosunku do właściwości masowych. Wiele polieterów ma grupy funkcyjne na końcach łańcucha i są one wykorzystywane do przygotowania polimerów o wyższej masie cząsteczkowej. W związku z tym można je również sklasyfikować jako makromonomery i są powszechnie stosowane do wytwarzania poliestrów i poliuretanów. Polimery i oligomery poli(glikolu propylenowego) (DOWANOL®) należą do tej kategorii.
FLUOROCARBON POLYMERS
Polimery fluorowęglowe są wyjątkowymi materiałami, ponieważ polimer nie jest "zwilżany" przez materiały hydrofilowe lub hydrofobowe. Mają bardzo niskie współczynniki tarcia i charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami odporności chemicznej i termicznej. Kopolimery mogą być przetwarzane w stanie stopionym łatwiej niż poli(tetra-fluoroetylen).
POLIMERY POLYSTYRENU
Polistyren i jego kopolimery znalazły ważne zastosowania jako folie, pianki i elementy konstrukcyjne. Kopolimery z monomerami dienowymi są sieciowane w celu poprawy właściwości fizycznych i generowania elastomerów termoplastycznych. Folia polistyrenowa jest wysoce przezroczysta dla promieniowania widzialnego i ma wysoki współczynnik załamania światła.
POLY(VINYL CHLORIDE)(PVC) POLYMERS
Poly(vinyl chloride) (PVC) jest często wysoce plastyfikowany w celu poprawy reologii przetwarzania w stanie stopionym. Jest on bardzo podatny na promieniowanie UV i degradację w wysokich temperaturach, dlatego często dodaje się do niego stabilizatory.
POLYMERY(N-VINYLPYRROLIDONE)(PVP)
Poly(N-winylopirolidon) (PVP) jest polarnym polimerem o doskonałych właściwościach błonotwórczych i adhezyjnych. Jest powszechnie stosowany w formułowaniu lakierów do włosów i kremów do rąk, a także w przemyśle tekstylnym ze względu na jego powinowactwo do wielu barwników. PVP jest biokompatybilnym polimerem, który był używany jako substytut osocza krwi, chociaż to zastosowanie staje się coraz rzadsze.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Tech Article: Spotlight: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Tech Article: Functional RAFT Polymers for Biomedical Applications
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
- Tech Article: Polymersomes for Drug Delivery
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
- Tech Article: Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
- Tech Article: Poly(2-Oxazoline)s: The Versatile Polymer Platform for Biomedicine
Terapia genowa stała się jedną z najczęściej dyskutowanych technik w badaniach biomedycznych w ostatnich latach.
- Tech Article: Poly(2-oxazoline)s (POx) in Biomedical Applications
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
- Tech Article: Nanoparticle-Based Drug and Gene Delivery for Tumor Targeting
Professor Katayama discusses drug delivery systems exploiting the EPR effect, focusing on stimuli-responsive systems with novel materials.