Nanomateriały węglowe
Nanomateriały węglowe to rozległa rodzina alotropów węgla, składająca się z 0-wymiarowych fulerenów i kropek kwantowych, 1-wymiarowych nanorurek węglowych (CNT), 2-wymiarowego grafenu oraz 3-wymiarowych nanodiamentów i nanorogów. Nanomateriały węglowe są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań ze względu na ich unikalne właściwości fizyczne i chemiczne. Zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą innowacyjnych nanomateriałów węglowych, aby dokonać przełomowych odkryć naukowych. Więcej informacji na temat materiałów nanostrukturalnych można znaleźć w naszym poradniku dotyczącym nanomateriałów.
Produkty
Fullereny
Fullereny są również nazywane Buckyballs. Oferujemy szeroką gamę fulerenów od C60 do C70, C76, C78 i C84, zarówno w czystej postaci, jak i z grupami funkcyjnymi, które pomagają w ich dyspersji i przetwarzaniu. Fullereny znajdują zastosowanie w lekkich kompozytach, nośnikach katalizatorów, naukach biologicznych i alternatywnych zastosowaniach energetycznych. Skalowalność naszych produktów fullerenowych pozwala na łatwą realizację pomysłów na produkty.
Nanorurki węglowe
.Nanorurki węglowe można sklasyfikować według liczby ich koncentrycznych ścian jako nanorurki jednościenne (SWCNT), nanorurki dwuścienne (DWCNT) lub nanorurki wielościenne (MWCNT). Średnica i kąt spirali jednościennych nanorurek węglowych (SWCNT) mają dramatyczny wpływ na ich właściwości elektroniczne, powodując, że niektóre nanorurki zachowują się jak przewodniki metaliczne, a inne jak półprzewodniki z bezpośrednią przerwą pasmową. Nasze specyficzne dla chiralności SWCNT są optymalne do produkcji wysokowydajnej elektroniki opartej na tranzystorach polowych. Nasze tablice wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) ułatwiają łatwe przetwarzanie czystych MWCNT w użyteczne formy makroskopowe, takie jak folie i włókna, bez potrzeby niszczącej obróbki końcowej, która zazwyczaj uszkadza strukturę i właściwości czystych CNT lub pogarsza ich wydajność w zastosowaniach końcowych. Ze względu na wysoki współczynnik kształtu CNT, przewodność elektryczną, wyjątkową przewodność cieplną i silne właściwości mechaniczne, wspierają one najnowocześniejsze zastosowania w elastycznych przezroczystych ekranach przewodzących, bioelektronice, sztucznych mięśniach, elektronice światłowodowej i inteligentnych tekstyliach.
Grafen
Grafen jest jednym z najbardziej obiecujących nanomateriałów węglowych. Grafen ma atomowo cienką strukturę jednowarstwową, dużą powierzchnię oraz solidne właściwości mechaniczne i elektrochemiczne. Jest on przedmiotem badań w dziedzinie elektroniki, energii, lekkich kompozytów i zastosowań biomedycznych. Naukowcy wykazali, że dwie warstwy grafenu umieszczone jedna na drugiej mogą przewodzić elektrony bez oporu, jeśli są skręcone pod efektywnym "magicznym kątem" lub całkowicie stać się izolatorem, aby ogromnie zmienić właściwości urządzenia. Nasza kolekcja grafenu, nanorurek grafenowych i materiałów na bazie tlenku grafenu jest dostępna w różnych formach, aby umożliwić łatwe włączenie do wszystkich aplikacji.
Nanodiamenty
Nasze fluorescencyjne nanodiamenty są wysoce stabilnymi narzędziami do bioobrazowania o niskiej toksyczności, wysokiej kompatybilności biologicznej i nieskończonej fotostabilności. Brak fotolinkowania, długi czas życia fluorescencji (10 ns) i łatwość biofunkcjonalizacji pomagają osiągnąć sukces w badaniach.
Kropki kwantowe na bazie węgla
Odkryj nasze nietoksyczne węglowe kropki kwantowe i grafenowe kropki kwantowe o dobrej rozpuszczalności, stabilnej fotoluminescencji i lepszym szczepieniu powierzchni, co czyni je obiecującymi kandydatami do zastąpienia nieorganicznych kropek kwantowych.
Inne nanomateriały węglowe
Oferujemy również inne nanomateriały węglowe, takie jak nanowłókna węglowe (CNH) i nanowłókna węglowe (CNF).Nasze niezwykłe CNH oferują dużą powierzchnię, wysoką przewodność elektryczną i cieplną, a także dobrą przetwarzalność roztworu w połączeniu z możliwością produkcji na dużą skalę. Nasze CNF są nieciągłe, wysoce grafitowe, kompatybilne z większością technik przetwarzania polimerów i mogą być dyspergowane w trybie izotropowym lub anizotropowym. Są to ekonomiczne materiały o doskonałych właściwościach mechanicznych, wysokiej przewodności elektrycznej i wysokiej przewodności cieplnej, które mogą być stosowane w szerokiej gamie matryc, w tym w tworzywach termoplastycznych, termoutwardzalnych, elastomerach, ceramice i metalach. CNF mają również unikalny stan powierzchni, co ułatwia funkcjonalizację i inne techniki modyfikacji powierzchni w celu dostosowania/inżynierii nanowłókien do danego zastosowania.