Biosensory i bioobrazowanie
Biosensoryka i bioobrazowanie ułatwiają badanie procesów biologicznych i patologicznych w żywych systemach na poziomie molekularnym. Biosensor to urządzenie służące do wykrywania obecności lub stężenia analitu biologicznego, struktury biologicznej lub mikroorganizmu. Biosensory znajdują zastosowanie w bioelektronice, monitorowaniu żywności i środowiska oraz zastosowaniach biomedycznych do wykrywania patogenów, toksyn spożywczych i biomarkerów chorób.
Biosensory składają się z trzech głównych komponentów: komponentu rozpoznającego, który identyfikuje analit i wytwarza sygnał, przetwornika sygnału oraz czytnika do pomiaru i kwantyfikacji otrzymanego sygnału. Bioreceptory, takie jak przeciwciała, nukleotydy, enzymy lub białka, działają jako cząsteczki rozpoznające, które wiążą się lub oddziałują z docelowym analitem lub biomarkerem. Przetworniki sygnału mogą działać poprzez wiele różnych właściwości fizykochemicznych, w tym wyjścia elektryczne, elektrochemiczne, optyczne lub magnetyczne.
Bioobrazowanie jest optyczną formą biosensingu wykorzystywaną do tworzenia nieinwazyjnych, wizualnych reprezentacji procesów biologicznych w komórkach, tkankach i anatomii w celu dokładniejszego diagnozowania i leczenia chorób.
Nagrodzone kategorie
Nasze niezrównane portfolio materiałów silikonowych obejmuje szeroką gamę mas cząsteczkowych, podstawników chemicznych...
Rozświetl swoje badania dzięki naszemu kompleksowemu portfolio kropek kwantowych typu rdzeń, rdzeń-powłoka i stopowych kropek kwantowych w różnych składach, rozmiarach, funkcjonalizacjach i zestawach.
Oferujemy szeroką gamę naturalnych i syntetycznych polimerów biomedycznych o zaawansowanych właściwościach odpowiednich do wszystkich zastosowań biomedycznych.
Zapewniamy szerokie portfolio hydrofilowych polimerów pogrupowanych według struktury chemicznej do zastosowań biomedycznych, katalizy, samoorganizacji i modyfikacji powierzchni.
Modalności obrazowania diagnostycznego do zastosowań in vivo obejmują rentgenografię, tomografię komputerową (CT), rezonans magnetyczny (MRI) i fMRI oraz pozytonową tomografię emisyjną (PET). Zastosowania in vitro często obejmują superrozdzielczość, dwufotonową mikroskopię wzbudzenia fluorescencji, odzyskiwanie/redystrybucję fluorescencji po fotowybielaniu (FRAP) oraz technologie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET).
Więcej informacji można znaleźć w naszym Wydanie Material Matters™ poświęcone testom biologicznym i bioobrazowaniu.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
- We presents an article concerning the applications of high-purity single-walled nanotubes in electronic and biomedical fields.
- Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
- Zobacz wszystkie (58)
Powiązane protokoły
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- Zobacz wszystkie (1)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email [email protected]