Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjeKwaśny roztwór do usuwania białek w metodzie Western blot
Kwaśny roztwór do usuwania białek w metodzie Western blot
Usunięcie barwnika i ponowne przeprowadzenie testu Western blot pozwala na oszczędność próbek oraz szybką korektę lub dostosowanie stężenia przeciwciała i czasu inkubacji. Niniejsza instrukcja dotyczy przygotowania kwaśnego roztworu do usuwania barwnika w teście Western blot, w którym wykorzystuje się chlorowodorek glicyny oraz środek powierzchniowo czynny – dodecylosiarczan sodu (SDS). Jeśli białko docelowe jest wrażliwe na warunki kwaśne, warto wypróbować instrukcję dotyczącą roztworu do usuwania barwnika na bazie detergentu.
Ten kalkulator receptury umożliwia precyzyjne przygotowanie kwaśnego roztworu do usuwania barwnika z testu Western blot dla dowolnej objętości w mililitrach. Wprowadź żądaną objętość, kliknij przycisk „OBLICZ”, a w tabeli pojawią się ilości poszczególnych składników.
Kalkulator receptury kwaśnego roztworu do usuwania białek w metodzie Western blot
1 L Recipe Desired Volume: mL    
2.8 g of Glycine (G2879)   g of Glycine
10 g of SDS (L3771)   g of SDS
Adjust pH to 2.2 with HCl (H1758) Adjust pH to 2.2 with HCl
Adjust to final volume with Milli-Q® Water Adjust to final volume with Milli-Q® Water
  Procedure
  1. Place the blot in stripping solution and agitate for 30 minutes.
  2. Place the blot in 1X PBS and agitate for 10 minutes. Replace buffer and repeat this wash step.
  3. Proceed to the blocking step for the next immunodetection.