Roztwór suchego mleka beztłuszczowego (NFDM) do blokowania Western Blots
Bufor blokujący beztłuszczowe suche mleko (NFDM) jest idealny do nasycania nadmiaru miejsc wiążących białka na membranach do Western blotting. Głównymi białkami mleka są kazeina i serwatka. Zazwyczaj 1-5% NFDM jest wystarczające dla większości Western blot. Aby przygotować 1% roztwór NFDM, należy połączyć 1 g NFDM i 100 ml TBST.
Kalkulator ten umożliwia dokładne przygotowanie roztworu NFDM w ilości wystarczającej do pojedynczego eksperymentu lub dla całego laboratorium. Wprowadź żądane stężenie i objętość, kliknij przycisk OBLICZ, a tabela wypełni się ilościami każdego potrzebnego składnika.
Kalkulator receptury beztłuszczowego mleka w proszku
| 5% in 100 mL Recipe | NFDM: % at Desired Volume: mL |
| 5 g of Non-fat dry milk powder | g Non-fat dry milk powder |
| in 100 mL of 1X TBST | in mL of 1X TBST |
INNE KALKULATORY RECEPTY DLA ZACHODNICH BUFORÓW BLOTTINGOWYCH & SOLUTIONS
Rozwiązania magazynowe
- 4X SDS Sample Loading Buffer
- 10x sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS)
- 10X Tris-Buffered Saline (TBS) Stock Solution
- Komponenty magazynowe do roztworów do strippingu Western Blot
Bufory do płukania i blokowania
- 1X Tris-Buffered Saline (TBS) Working Solution
- 1X Tris-Buffered Saline, 0.1% Tween® 20 Detergent (TBST)
- 1X PBS (Phosphate-Buffered Saline)
- 1X Phosphate-Buffered Saline, 0.1% Tween® 20 Detergent (PBST)
- Bufor blokujący albuminę surowicy bydlęcej (BSA)
Roztwory do strippingu