Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacje4X bufor do wprowadzania próbek SDS do analizy metodą Western blot
4X bufor do wprowadzania próbek SDS do analizy metodą Western blot
Ten przepis na bufor do ładowania próbek SDS jest idealny do przygotowywania i umieszczania próbek białkowych w żelach w celu przeprowadzenia analizy metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym. Ten kalkulator receptur umożliwia precyzyjne przygotowanie 4X buforu do ładowania próbek SDS dla dowolnej potrzebnej objętości. Wprowadź żądaną objętość, kliknij przycisk „OBLICZ”, a w tabeli pojawią się ilości poszczególnych składników.
Stężenia roztworu 4X:
  • Tris-HCl: 0,2 M
  • DTT: 0,4 M
  • SDS: 277 mM, 8,0% (w/v)
  • Błękit bromofenolowy: 6 mM
  • Glicerol: 4,3 M
7.5 mL Recipe   Desired Volume: mL    
1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160)
    mL 1 M Tris-HCl pH 6.5
3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816)
  mL of 1 M DTT (dithiothreitol)
0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771)   g of SDS (sodium dodecyl sulfate)
30 mg of bromophenol blue (B0126)   mg of bromophenol blue
2.4 mL of glycerol (G5516)   mL of glycerol
Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Make 500 µL aliquots and store at -20 °C.
Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise.