Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjeBufor blokujący z albuminą surowicy bydlęcej (BSA)
Bufor blokujący z albuminą surowicy bydlęcej (BSA)
Bufor blokujący z albuminą surowicy bydlęcej (BSA) idealnie nadaje się do nasycania nadmiarowych miejsc wiązania białek na membranach i mikropłytkach, odpowiednio w zastosowaniach typu Western blotting i ELISA. Zazwyczaj stężenie BSA na poziomie 1–3% jest wystarczające dla większości zastosowań. Aby przygotować 100 ml 1-procentowego buforu blokującego z BSA, należy rozpuścić 1 g BSA w 100 ml roztworu TBST.
Kalkulator receptury buforu blokującego z BSA umożliwia precyzyjne przygotowanie roztworu blokującego z BSA, niezależnie od tego, czy przygotowujesz go na potrzeby pojedynczego eksperymentu, czy dla całego laboratorium. Wprowadź żądaną stężenie i objętość, kliknij przycisk „OBLICZ”, a w tabeli pojawią się ilości poszczególnych składników.
Kalkulator receptury bufora blokującego BSA
1% in 100 mL Recipe BSA: % at Desired Volume: mL    
1 g BSA (A5611) g BSA
in 100 mL of 1X TBST in mL of 1X TBST