Merck
enStrona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjeKalkulator molarności
Kalkulator molarności
Oblicz masę wymaganą dla roztworu molowego
Kalkulator molarności oblicza masę związku wymaganą do osiągnięcia określonego stężenia molowego i objętości. Aby rozcieńczyć roztwór o znanej molarności, użyj Kalkulatora rozcieńczania roztworu. Aby rozcieńczyć roztwór stężonego kwasu lub zasady o znanej mocy w/w%, użyj Acid & Base Molarity Calculator.
Formula weight
g/mol
Desired final volume
Desired concentration
  Mass=   g
Jak obliczyć masę
Masa, stężenie molowe, objętość i masa cząsteczkowa są ze sobą powiązane w następujący sposób:
Masa (g) = Stężenie (mol/L) * Objętość (L) * Masa cząsteczkowa (g/mol)
Co to jest masa?
Masa (m) to ilość materii obecnej w substancji. Wartość ta jest stała i, w przeciwieństwie do masy, nie ma na nią wpływu grawitacja.
Co to jest masa cząsteczkowa?
Masa cząsteczkowa (F.W.) to suma mas atomowych wszystkich atomów w danym wzorze empirycznym. Na przykład: chlorek sodu (NaCl) ma jeden atom sodu (Na) i jeden atom chloru (Cl). Masa atomowa sodu wynosi 22,99 g/mol, a chloru 35,45 g/mol. W związku z tym masa cząsteczkowa NaCl wynosi 58,44 g/mol (22,99 g/mol + 35,45 g/mol).
Co to jest stężenie molowe?
Stężenie molowe to ilość substancji rozpuszczonej obecnej w jednej jednostce roztworu. Jego jednostkami są mol/L, mol/dm3 lub mol/m3. Stężenie molowe, znane również jako molarność i może być oznaczone jednostką M, molar. Aby przygotować 1 L 0,5 M roztworu chlorku sodu, należy, zgodnie ze wzorem, użyć 29,22 g chlorku sodu (0,5 mol/L * 1L * 58,44 g/mol = 29,22 g).