- Pitchfork and Gprasp2 Target Smoothened to the Primary Cilium for Hedgehog Pathway Activation.
Pitchfork and Gprasp2 Target Smoothened to the Primary Cilium for Hedgehog Pathway Activation.
PloS one (2016-02-24)
Bomi Jung, Daniela Padula, Ingo Burtscher, Cedric Landerer, Dominik Lutter, Fabian Theis, Ana C Messias, Arie Geerlof, Michael Sattler, Elisabeth Kremmer, Karsten Boldt, Marius Ueffing, Heiko Lickert
PMID26901434
ABSTRAKT
The seven-transmembrane receptor Smoothened (Smo) activates all Hedgehog (Hh) signaling by translocation into the primary cilia (PC), but how this is regulated is not well understood. Here we show that Pitchfork (Pifo) and the G protein-coupled receptor associated sorting protein 2 (Gprasp2) are essential components of an Hh induced ciliary targeting complex able to regulate Smo translocation to the PC. Depletion of Pifo or Gprasp2 leads to failure of Smo translocation to the PC and lack of Hh target gene activation. Together, our results identify a novel protein complex that is regulated by Hh signaling and required for Smo ciliary trafficking and Hh pathway activation.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Anti-HA antibody, Mouse monoclonal, clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Dynein (Intermediate Chain) antibody produced in mouse, clone 70.1, ascites fluid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Acetylated Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal, 1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-α-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.