Merck
Mutations in the microtubule-associated protein MAP11 (C7orf43) cause microcephaly in humans and zebrafish.
Brain : a journal of neurology (2019-02-05)
Yonatan Perez, Reut Bar-Yaacov, Rotem Kadir, Ohad Wormser, Ilan Shelef, Ohad S Birk, Hagit Flusser, Ramon Y Birnbaum
ABSTRAKT
Microtubule associated protein 11 (MAP11, previously termed C7orf43) encodes a highly conserved protein whose function is unknown. Through genome-wide linkage analysis combined with whole exome sequencing, we demonstrate that human autosomal recessive primary microcephaly is caused by a truncating mutation in MAP11. Moreover, homozygous MAP11-orthologue CRISPR/Cas9 knock-out zebrafish presented with microcephaly and decreased neuronal proliferation, recapitulating the human phenotype. We demonstrate that MAP11 is ubiquitously transcribed with high levels in brain and cerebellum. Immunofluorescence and co-immunoprecipitation studies in SH-SY5Y cells showed that MAP11 associates with mitotic spindles, co-localizing and physically associating with α-tubulin during mitosis. MAP11 expression precedes α-tubulin in gap formation of cell abscission at the midbody and is co-localized with PLK1, a key regulator of cytokinesis, at the edges of microtubule extensions of daughter cells post cytokinesis abscission, implicating a role in mitotic spindle dynamics and in regulation of cell abscission during cytokinesis. Finally, lentiviral-mediated silencing of MAP11 diminished SH-SY5Y cell viability, reducing proliferation rather than affecting apoptosis. Thus, MAP11 encodes a microtubule-associated protein that plays a role in spindle dynamics and cell division, in which mutations cause microcephaly in humans and zebrafish.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PLK1, klon 35-206, clone 35-206, Upstate®, from mouse
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Roche
Zestaw do wykrywania śmierci komórek in situ, czerwony TMR, sufficient for ≤50 tests
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-C7orf43 antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal, 1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-α-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
SIGMAFAST 3,3′-Diaminobenzidine tablets, tablet, To prepare 15 mL
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.