Merck
Melatonin receptor agonist ramelteon attenuates mouse acute and chronic ischemic brain injury.
Acta pharmacologica Sinica (2020-02-29)
Xiao-Li Wu, Shou-Sheng Lu, Meng-Ru Liu, Wei-Dong Tang, Jun-Zi Chen, Yan-Rong Zheng, Anil Ahsan, Ming Cao, Lei Jiang, Wei-Wei Hu, Jia-Ying Wu, Zhong Chen, Xiang-Nan Zhang
ABSTRAKT
Melatonin receptors (MTs) are potential drug targets for stroke therapy. Ramelteon is a selective melatonin receptor agonist used to treat insomnia. In this study we investigated whether ramelteon could attenuate cerebral ischemia in mice. Acute focal cerebral ischemia was induced in mice via middle cerebral artery occlusion (MCAO). We found oral administration of ramelteon (3.0 mg/kg) significantly attenuated ischemic injury even when it was given 4 h after the onset of ischemia. We showed that administration of ramelteon (3.0 mg/kg) displayed comparable protective efficacy and length of effective time window as administration of edaravone (10 mg/kg, i.p.), which was used in clinic to treat ischemic stroke. Chronic ischemic brain injury was induced in mice using photothrombosis. Oral administration of ramelteon (3.0 mg · kg-1 · d-1) for 7 days after ischemia significantly attenuated functional deficits for at least 15 days. The neuroprotection of ramelteon was blocked by 4-P-PDOT, a specific MT antagonist. We further revealed that ramelteon significantly inhibited autophagy in the peri-infarct cortex in both the mouse ischemia models via regulating AMPK/mTOR signaling pathway. Intracerebroventricular injection of rapamycin, an autophagy activator, compromised the neuroprotection of ramelteon, suggesting ramelteon might attenuate ischemic injury by counteracting autophagic cell death. These data demonstrate for the first time the potential benefits of ramelteon in the treatment of both acute and chronic ischemic brain injury and provide the rationale for the application of ramelteon in stroke therapy.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride, ≥98.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Rose bengal, Dye content 95 %, ≥96% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium deoxycholate, BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Toluidine Blue, suitable for microscopy, 8.74% (ZN (THEORY))
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-LC3B antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Rapamycin from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Triton X-100, laboratory grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Roche
cOmplete™ koktajl inhibitorów proteaz bez EDTA, Tablets provided in EASYpacks
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.