Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2210,00 zł
form
tablet
packaging
pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs)
manufacturer/tradename
Roche
input
general use sample(s)
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
absorption
0.08 at 280 nm
storage temp.
2-8°C
General description
Dzięki zoptymalizowanemu składowi tabletki wykazują doskonałe hamowanie proteaz serynowych i cysteinowych i doskonale nadają się do ochrony białek izolowanych z tkanek zwierzęcych, roślin, drożdży i bakterii. cOmplete, tabletki bez EDTA, zawierają zarówno nieodwracalne, jak i odwracalne inhibitory proteaz. Proteazy metalo- i asparaginowe nie są hamowane.
Tabletki cOmplete bez EDTA są identyczne z tabletkami cOmplete, z tą różnicą, że nie zawierają EDTA ani innych środków chelatujących(np. EGTA).
Application
cOmplete, tabletki bez EDTA, są stosowane do hamowania aktywności proteolitycznej w dużych objętościach (do 50 ml), w których EDTA może zakłócać stabilność białek(np. białek zawierających metale) lub późniejsze testy. Ponieważ EDTA zakłóca IMAC (Immobilized Metal Affinity Chromatography), cOmplete, EDTA-free jest preferencyjnie stosowany w procesie izolacji białek fuzyjnych znakowanych Poly-His.
Jeśli konieczne jest zahamowanie aktywności proteolitycznej w mniejszej objętości (do 10 ml), zalecamy użycie cOmplete, Mini, EDTA-free.
Jedna tabletka cOmplete, EDTA-free została dodana na 50 ml roztworu inkubacyjnego. Aktywność proteolityczną określono za pomocą uniwersalnego substratu proteazy Roche (kazeina, znakowana resorufiną). Gdy konieczne są ekstrakcje lub izolacje jednoetapowe w kwaśnym zakresie pH, wystarczy dodać pepstatynę wraz z cOmplete, tabletkami niezawierającymi EDTA, aby zapewnić inhibicję proteazy asparaginowej (kwasowej). Wszystkie eksperymenty przeprowadzono w temperaturze od +15 do +25°C.
- buforze lizującym do lizy transfekowanych ludzkich zarodkowych komórek nerkowych (HEK293T) oraz w buforze lizującym do testu radioimmunoprecypitacji (RIPA) do homogenizacji zarodka danio pręgowanego
- odczynnik do ekstrakcji białek tkankowych (T-PER) do homogenizacji tkanki hipokampa
- bufor lizujący z dodecylosiarczanem sodu (SDS) do lizy hepatocytów
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Wygoda: Wystarczy wcisnąć szybko rozpuszczającą się tabletkę przez foliowe opakowanie EASYpack do buforu.
- Pełna ochrona: Natychmiastowa ochrona białek przed szerokim zakresem proteaz.
- Elastyczność: Ochrona białek w ekstraktach z prawie każdej tkanki lub komórki, w tym zwierząt, roślin, drożdży, bakterii lub grzybów.
- Bezpieczny: Wybierz nietoksyczne inhibitory, które nie stanowią zagrożenia dla Ciebie ani osób w Twoim otoczeniu.
- Odpowiedni do oczyszczania metodą IMAC: Oczyszczanie białek znakowanych polihistydyną za pomocą cOmplete His-Tag Purification Resin.
Packaging
Physical form
Preparation Note
Roztwór roboczy: Postępowanie
Ostrożnie popchnij tabletkę przez foliowe opakowanie używając podstawy kciuka (nie paznokcia), aby zapobiec pęknięciu tabletek.
Przygotowanie roztworu roboczego
Jedna tabletka cOmplete EDTA-free jest wystarczająca do zahamowania aktywności proteolitycznej w 50 ml roztworu ekstrakcyjnego. W przypadku bardzo wysokiej aktywności proteolitycznej należy użyć jednej tabletki na 25 ml buforu ekstrakcyjnego. Tabletki można dodawać bezpośrednio do pożywki ekstrakcyjnej. Alternatywnie można przygotować roztwórpodstawowy (25 X stęż.).
Przygotowanie roztworu podstawowego (25 X stęż.)
Rozpuścić jedną tabletkę cOmplete EDTA-free w 2 ml wody destylowanej lub w 2 ml 100 mM buforu fosforanowego, pH 7,0.
Warunki przechowywania (roztwór roboczy): Roztwór podstawowy może być przechowywany w temperaturze od 2 do 8 °C przez 1 do 2 tygodni lub co najmniej 12 tygodni w temperaturze od -15 do -25 °C.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Tablets provided in EASYpacks | description Tablets provided in EASYpacks | description Tablets provided in EASYpacks | description Protease Inhibitor Cocktail Tablets provided in a glass vial, Tablets provided in a glass vial |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: soluble, aqueous buffer: soluble | solubility aqueous buffer: soluble, water: soluble | solubility water: soluble | solubility aqueous buffer: soluble |
| packaging pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs) | packaging pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs) | packaging pkg of 20 tablets | packaging vial of 25 tablets |
| input general use sample(s) | input general use sample(s) | input general use sample(s) | input general use sample(s) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cOmplete™™ koktajl inhibitorów proteaz bez EDTA
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?