Merck
Four Key Steps Control Glycolytic Flux in Mammalian Cells.
Cell systems (2018-07-02)
Lukas Bahati Tanner, Alexander G Goglia, Monica H Wei, Talen Sehgal, Lance R Parsons, Junyoung O Park, Eileen White, Jared E Toettcher, Joshua D Rabinowitz
ABSTRAKT
Altered glycolysis is a hallmark of diseases including diabetes and cancer. Despite intensive study of the contributions of individual glycolytic enzymes, systems-level analyses of flux control through glycolysis remain limited. Here, we overexpress in two mammalian cell lines the individual enzymes catalyzing each of the 12 steps linking extracellular glucose to excreted lactate, and find substantial flux control at four steps: glucose import, hexokinase, phosphofructokinase, and lactate export (and not at any steps of lower glycolysis). The four flux-controlling steps are specifically upregulated by the Ras oncogene: optogenetic Ras activation rapidly induces the transcription of isozymes catalyzing these four steps and enhances glycolysis. At least one isozyme catalyzing each of these four steps is consistently elevated in human tumors. Thus, in the studied contexts, flux control in glycolysis is concentrated in four key enzymatic steps. Upregulation of these steps in tumors likely underlies the Warburg effect.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Picrotoxin, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fetal Bovine Serum, USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
SB-505124 hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A, ascites fluid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES solution, 1 M, sterile-filtered, BioReagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Carbenicillin disodium salt, 89.0-100.5% anhydrous basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.