Merck
  • Aerosol scattering coefficients and major chemical compositions of fine particles observed at a rural site in the central Pearl River Delta, south China.
Aerosol scattering coefficients and major chemical compositions of fine particles observed at a rural site in the central Pearl River Delta, south China.
Journal of environmental sciences (China) (2012-07-13)
Xinming Wang, Xiang Ding, Xiaoxin Fu, Quanfu He, Shaoyi Wang, Francöis Bernard, Xiuying Zhao, Dui Wu
ABSTRAKT
During November-December 2010 aerosol scattering coefficients were monitored using a single-waved (525 nm) Nephelometer at a regional monitoring station in the central Pearl River Delta region and 24-hr fine particle (PM2.5) samples were also collected during the period using quartz filters for the analysis of major chemical components including organic carbon (OC), elemental carbon (EC), sulfate, nitrate and ammonium. In average, these five components accounted for about 85% of PM2.5 mass and contributed 42% (OC), 19% (SO4(2-)), 12% (NO(3-)), 8.4% (NH(4+)) and 3.7% (EC), to PM2.5 mass. A relatively higher mass scattering efficiency of 5.3 m2/g was obtained for fine particles based on the linear regression between scattering coefficients and PM2.5 mass concentrations. Chemical extinction budget based on IMPROVE approach revealed that ammonium sulfate, particulate organic matter, ammonium nitrate and EC in average contributed about 32%, 28%, 20% and 6% to the light extinction coefficients, respectively.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate, BioXtra, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate, ACS reagent, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.