Merck
  • Air displacement plethysmography, dual-energy X-ray absorptiometry, and total body water to evaluate body composition in preschool-age children.
Air displacement plethysmography, dual-energy X-ray absorptiometry, and total body water to evaluate body composition in preschool-age children.
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (2012-11-24)
Tina A Crook, Narain Armbya, Mario A Cleves, Thomas M Badger, Aline Andres
ABSTRAKT
Anthropometrics and body mass index are only proxies in the evaluation of adiposity in the pediatric population. Air displacement plethysmography technology was not available for children aged 6 months to 9 years until recently. Our study was designed to test the precision of air displacement plethysmography (ADP) in measuring body fat mass in children at ages 3 to 5 years compared with a criterion method, deuterium oxide dilution (D(2)O), which estimates total body water and a commonly used methodology, dual-energy x-ray absorptiometry (DXA). A prospective, cross-sectional cohort of 66 healthy children (35 girls) was recruited in the central Arkansas region between 2007 and 2009. Weight and height were obtained using standardized procedures. Fat mass (%) was measured using ADP, DXA, and D(2)O. Concordance correlation coefficient and Bland-Altman plots were used to investigate the precision of the ADP techniques against D(2)O and DXA in children at ages 3 to 5 years. ADP concordance correlation coefficient for fat mass was weak (0.179) when compared with D(2)O. Bland-Altman plots revealed a low accuracy and large scatter of ADP fat mass (%) results (mean=-2.5, 95% CI -20.3 to 15.4) compared with D(2)O. DXA fat mass (%) results were more consistent although DXA systematically overestimated fat mass by 4% to 5% compared with D(2)O. Compared with D(2)O, ADP does not accurately assess percent fat mass in children aged 3 to 5 years. Thus, D(2)O, DXA, or quantitative nuclear magnetic resonance may be considered better options for assessing fat mass in young children.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide, 60 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide, 70 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide, filtered, 99.8 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide, 99.9 atom % D, contains 0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide, 99.9 atom % D, contains 1 % (w/w) 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid, sodium salt (DSS)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide, 99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide, 99.9 atom % D
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.