Merck
Phase diagram of a 4-component lipid mixture: DSPC/DOPC/POPC/chol.
Biochimica et biophysica acta (2013-06-12)
Tatyana M Konyakhina, Jing Wu, James D Mastroianni, Frederick A Heberle, Gerald W Feigenson
ABSTRAKT
We report the first 4-component phase diagram for the lipid bilayer mixture, DSPC/DOPC/POPC/chol (distearoylphosphatidylcholine/dioleoylphosphatidylcholine/1-palmitoyl, 2-oleoylphosphatidylcholine/cholesterol). This phase diagram, which has macroscopic Ld+Lo phase domains, clearly shows that all phase boundaries determined for the 3-component mixture containing DOPC transition smoothly into the boundaries for the 3-component mixture containing POPC, which has nanoscopic phase domains of Ld+Lo. Our studies start from two published ternary phase diagrams, and show how these can be combined into a quaternary phase diagram by study of a few hundred samples of intermediate compositions.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, lyophilized powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, ≥99.0% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, ≥95.5% (GC), ≥98% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.