Merck
  • Effect of central ventilation and air conditioner system on the concentration and health risk from airborne polycyclic aromatic hydrocarbons.
Effect of central ventilation and air conditioner system on the concentration and health risk from airborne polycyclic aromatic hydrocarbons.
Journal of environmental sciences (China) (2013-08-08)
Jinze Lv, Lizhong Zhu
ABSTRAKT
Central ventilation and air conditioner systems are widely utilized nowadays in public places for air exchange and temperature control, which significantly influences the transfer of pollutants between indoors and outdoors. To study the effect of central ventilation and air conditioner systems on the concentration and health risk from airborne pollutants, a spatial and temporal survey was carried out using polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) as agent pollutants. During the period when the central ventilation system operated without air conditioning (AC-off period), concentrations of 2-4 ring PAHs in the model supermarket were dominated by outdoor levels, due to the good linearity between indoor air and outdoor air (r(p) > 0.769, p < 0.05), and the slopes (1.2-4.54) indicated that ventilating like the model supermarket increased the potential health risks from low molecular weight PAHs. During the period when the central ventilation and air conditioner systems were working simultaneously (AC-on period), although the total levels of PAHs were increased, the concentrations and percentage of the particulate PAHs indoors declined significantly. The BaP equivalency (BaPeq) concentration indicated that utilization of air conditioning reduced the health risks from PAHs in the model supermarket.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Benzo[a]pyrene, analytical standard, for environmental analysis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzo[a]pyrene, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Benzo[a]pyrene, ≥96% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Standardowa temperatura topnienia 79-81°C, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Naphthalene solution, certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzo[a]pyrene solution, certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL in acetone
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzo[a]pyrene solution, certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methylene chloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Naphthalene, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Naphthalene, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Naphthalene, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Naphthalene, suitable for scintillation, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Benzo[a]pyrene solution, 100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.