Merck
SHANK3 overexpression causes manic-like behaviour with unique pharmacogenetic properties.
Nature (2013-10-25)
Kihoon Han, J Lloyd Holder, Christian P Schaaf, Hui Lu, Hongmei Chen, Hyojin Kang, Jianrong Tang, Zhenyu Wu, Shuang Hao, Sau Wai Cheung, Peng Yu, Hao Sun, Amy M Breman, Ankita Patel, Hui-Chen Lu, Huda Y Zoghbi
ABSTRAKT
Mutations in SHANK3 and large duplications of the region spanning SHANK3 both cause a spectrum of neuropsychiatric disorders, indicating that proper SHANK3 dosage is critical for normal brain function. However, SHANK3 overexpression per se has not been established as a cause of human disorders because 22q13 duplications involve several genes. Here we report that Shank3 transgenic mice modelling a human SHANK3 duplication exhibit manic-like behaviour and seizures consistent with synaptic excitatory/inhibitory imbalance. We also identified two patients with hyperkinetic disorders carrying the smallest SHANK3-spanning duplications reported so far. These findings indicate that SHANK3 overexpression causes a hyperkinetic neuropsychiatric disorder. To probe the mechanism underlying the phenotype, we generated a Shank3 in vivo interactome and found that Shank3 directly interacts with the Arp2/3 complex to increase F-actin levels in Shank3 transgenic mice. The mood-stabilizing drug valproate, but not lithium, rescues the manic-like behaviour of Shank3 transgenic mice raising the possibility that this hyperkinetic disorder has a unique pharmacogenetic profile.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Valproic acid solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Valproic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, ribbon, thickness × W 0.75 mm × 19 mm, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, wire (in mineral oil), diam. 3.2 mm, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, ribbon, thickness × W 1.5 mm × 100 mm, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, rod, diam. 12.7 mm, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, ribbon, thickness × W 0.38 mm × 23 mm, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Propylpentanoic acid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Lithium, granular, 99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GSK3, klon 4G-1E, clone 4G-1E, Upstate®, from mouse
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.