Merck
A rapid phenol toxicity test based on photosynthesis and movement of the freshwater flagellate, Euglena agilis Carter.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands) (2014-06-24)
Sreejith Kottuparambil, Youn-Jung Kim, Hoon Choi, Mi-Sung Kim, Areum Park, Jihae Park, Woongghi Shin, Taejun Han
ABSTRAKT
Phenol, a monosubstituted aromatic hydrocarbon with various commercial uses, is a major organic constituent in industrial wastewaters. The ecotoxic action of phenol for aquatic environment is well known. In this study, rapid phenol toxicity tests (1h) were developed based on chlorophyll a (Chl a) fluorescence and the movement parameters of the freshwater flagellate, Euglena agilis Carter. Phenol significantly reduced the maximum quantum yield (Fv/Fm) of photosystem II (PS II) and the maximum photosynthetic electron transport rate (rETRmax) with median effective concentration (EC50) values of 8.94 and 4.67 mM, respectively. Phenol reduced the motility and triggered change in the swimming velocity of the test organism. Among the parameters tested, velocity was the most sensitive biomarker with an EC50 of 3.17 mM. The EC50 values for Fv/Fm, motility, and velocity appear to overlap the permitted levels of phenol. In conclusion, the photosynthesis and movement of E. agilis can be fast and sensitive risk assessment parameters for the evaluation of phenol toxicity in municipal and industrial effluents.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Phenol solution, 5000 μg/mL in methanol, certified reference material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol solution, certified reference material, 500 μg/mL in methanol
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol solution, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, BioReagent, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioXtra, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Liquified Phenol, ≥89.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol solution, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, BioReagent, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol solution, 100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Phenol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenol, natural, 97%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.