Merck
RIP140 triggers foam-cell formation by repressing ABCA1/G1 expression and cholesterol efflux via liver X receptor.
FEBS letters (2015-01-24)
Yanhong He, Luankun Zhang, Zhuoming Li, Hui Gao, Zhongbao Yue, Zhiping Liu, Xueping Liu, Xiaojun Feng, Peiqing Liu
ABSTRAKT
Receptor-interacting protein 140 (RIP140) is a multifunctional coregulator of lipid metabolism and inflammation. However, the potential role of RIP140 in atherosclerosis remains unknown. The present study investigated the impact of RIP140 on foam cell formation, a critical step in pathogenesis of atherosclerosis. The expression of RIP140 was increased in foam cells. RIP140 overexpression resulted in decreased cholesterol efflux in macrophages and their concomitant differentiation into foam cells. Moreover, RIP140 negatively regulated the macrophage expression of ATP-binding cassette transporters A1 and G1 (ABCA1/G1), by suppressing the expression and activity of liver X receptor (LXR). These findings shed light onto the contribution of RIP140 to the development and progression of atherosclerosis, and suggest a novel therapeutic target for the treatment of atherosclerosis.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hematoxylin
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hematoxylin, certified by the BSC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phorbol 12-myristate 13-acetate, synthetic, ≥98.0% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Phenylindole, technical grade, 95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
T0901317, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phorbol 12-myristate 13-acetate, ≥99% (TLC), film or powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.