Merck
The effects and underlying mechanism of excessive iodide on excessive fluoride-induced thyroid cytotoxicity.
Environmental toxicology and pharmacology (2014-08-12)
Hongliang Liu, Qiang Zeng, Yushan Cui, Linyu Yu, Liang Zhao, Changchun Hou, Shun Zhang, Lei Zhang, Gang Fu, Yeming Liu, Chunyang Jiang, Xuemin Chen, Aiguo Wang
ABSTRAKT
In many regions, excessive fluoride and excessive iodide coexist in groundwater, which may lead to biphasic hazards to human thyroid. To explore fluoride-induced thyroid cytotoxicity and the mechanism underlying the effects of excessive iodide on fluoride-induced cytotoxicity, a thyroid cell line (Nthy-ori 3-1) was exposed to excessive fluoride and/or excessive iodide. Cell viability, lactate dehydrogenase (LDH) leakage, reactive oxygen species (ROS) formation, apoptosis, and the expression levels of inositol-requiring enzyme 1 (IRE1) pathway-related molecules were detected. Fluoride and/or iodide decreased cell viability and increased LDH leakage and apoptosis. ROS, the expression levels of glucose-regulated protein 78 (GRP78), IRE1, C/EBP homologous protein (CHOP), and spliced X-box-binding protein-1 (sXBP-1) were enhanced by fluoride or the combination of the two elements. Collectively, excessive fluoride and excessive iodide have detrimental influences on human thyroid cells. Furthermore, an antagonistic interaction between fluoride and excessive iodide exists, and cytotoxicity may be related to IRE1 pathway-induced apoptosis.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Potassium Iodide, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, BioXtra, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide, ≥94.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, BioUltra, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide, ≥94% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium iodide, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.