Merck
Potential inhibitory effect of herbal medicines on rat hepatic cytochrome P450 2D gene expression and metabolic activity.
Die Pharmazie (2015-05-20)
F I Al-Jenoobi, H M Korashy, A Ahad, M Raish, A M Al-Mohizea, M A Alam, S A Al-Suwayeh, K M Alkharfy
ABSTRAKT
The aim of current study was to investigate the effect of some commonly used medicinal herbs on the regulation of rat CYP2D gene expression and its metabolic activity. Wistar albino rats were treated for seven consecutive days with selected doses of five commonly used herbs (Trigonella foenum-graecum, Ferula asafoetida, Nigella sativa, Commiphora myrrha and Lepidium sativum). Thereafter, rat livers were harvested and CYP2D mRNA levels were determined by RT-PCR. The metabolic activity of CYP2D was performed on rat hepatic microsomes using dextromethorphan as specific substrate. All investigated herbs produced inhibition of CYP2D mRNA expression and metabolic activity. The inhibitory potential of investigated herbs on rat CYP2D mRNA was in the following order: Commiphora myrrha > Nigella sativa > Lepidium sativum > Trigonella foenum-graecum > Ferula asafoetida. Whereas, the inhibitory potential of investigated herbs on CYP2D mediated enzyme metabolic activity was found in following order: Nigella sativa > Lepidium sativum > Trigonella foenum-graecum > Commiphora myrrha > Ferula asafoetida. The current study shows that only used herbs reduce CYP2D activity in rat liver microsomes at the transcriptional levels. Such effects could lead to undesirable pharmacological effects of clinically used low therapeutic index CYP2D substrate drugs.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Acetonitrile(Neat), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Residual Solvent - Acetonitrile(solution in DMSO), Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, anhydrous, 99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, Molecular Biology, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Monobasic Potassium Phosphate, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, tested according to Ph. Eur., anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetonitrile, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Jednozasadowy fosforan potasu, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, biotech. grade, ≥99.93%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Rozpuszczalnik resztkowy klasy 2 - acetonitryl, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetonitrile, HPLC Plus, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.