Merck
Deciphering aggregates, prefibrillar oligomers and protofibrils of cytochrome c.
Amino acids (2014-04-15)
Samreen Amani, Aabgeena Naeem
ABSTRAKT
Aggregation of protein into insoluble intracellular complexes and inclusion bodies underlies the pathogenesis of human neurodegenerative diseases. Importance of cytochrome c (cyt c) arises from its involvement in apoptosis, sequence homology and for studying molecular evolution. A systemic investigation of polyethylene glycol (PEG) and trifluoroethanol (TFE) on the conformational stability of cyt c as a model hemeprotein was made using multi-methodological approach. Cyt c exists as molten globule (MG) at 60% PEG-400 and 40% TFE as confirmed by far-UV CD, attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy, Trp environment, 8-anilino-1-naphthalene-sulfonic acid (ANS) binding and blue shift in the soret band. Q-band splitting in MG states specifies conformational changes in the hydrophobic heme-binding pocket. Aggregates were detected at 90% PEG-400 and 50% TFE as confirmed by increase thioflavin T and ANS fluorescence and shift in Congo red absorbance. Detection of prefibrils and protofibrils at 90% PEG-400 and 50% TFE was possible after 72-h incubation. Single cell gel electrophoresis of prefibrils and protofibrils showed DNA damage confirming their toxicity and potential health hazards. Scanning electron microscopy and XRD analysis confirmed prefibrillar oligomers and protofibrils of cyt c.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic solution, BioUltra, 5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Standardowa temperatura topnienia 79-81°C, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, meets USP testing specifications, anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, ReagentPlus®, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, BioReagent, Molecular Biology, anhydrous, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic, BioXtra, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate monobasic-16O4, 99.9 atom % 16O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Naphthalene, suitable for scintillation, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Naphthalene, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Naphthalene, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thioflavin T, used as stain for amyloid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Naphthalene, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Naphthalene, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.